Learn More
Bel-Art™ Poxygrid™ Porte-cônes Imhoff
Code produit 13432199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
44,45 cm
Nbre de positions:
3
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Nbre de positions Conditionnement
13432199 44,45 cm 3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13432199 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F389930003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    100.41€ / 1 pièces
    Économisez 51.59€
    33% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Les racks Poxygrid légers peuvent contenir trois ou quatre cônes à sédimentation Imhoff sur une seule rangée pour une visualisation plus claire
  • Les cônes sont maintenus en hauteur par rapport à la paillasse pour faciliter leur visualisation ; Permet également le retrait des bouchons, le cas échéant
  • Les cadres métalliques sont recouverts d’époxy pour garantir leur durabilité et faciliter leur nettoyage
  • Leur large base assure une bonne stabilité sans encombrer la paillasse
Spécification
Volume (métrique) 3 lieux
Nbre de positions 3
Type de pointe Cône
Type Support à cônes de décantation Imhoff
Dimensions (L x l x H) 17,5 x 6,75 x 16 po (44,45 x 17,14 x 40,6 cm)
Longueur (impériale) 17,5 in
Longueur (métrique) 44,45 cm
Largeur (impériale) 6,75 in
Largeur (métrique) 17,14 cm
Hauteur (impériale) 16 po
Hauteur (métrique) 40,6 cm