Learn More
Bel Art™ Poxygrid™ Support de transport pour boîtes de Petri
Code produit 11362194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
15
30
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
11362194 15 1 pièce
11785495 30 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362194 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur H189780000
Expédition estimée: 18-12-2026
Grande ouverture à l’avant qui empêche les boîtes de sortir de leur emplacement pendant le transport, tout en permettant un chargement et un déchargement faciles depuis le haut
  • Ne convient pas aux boîtes en verre
  • Les supports contiennent 30 boîtes de Petri en plastique de dimensions 100 x 20 mm, disposées en trois piles.
  • Le fil d'acier revêtu d'époxy est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et peut être autoclavé à la vapeur à 121 °C (250 °F).
  • 13,5 in L x 4,25 in l x 12 in H (343 x 105 x 305 mm)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Boîtes de Pétri (100 mm)
Matériau Fil d’acier
Positions 15
Forme Cylindrique
Empilables Non
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 108 mm
Comprend Rack uniquement
Type de produit Porte-boîtes de Pétri
Diamètre (métrique) interne 100 mm
Hauteur (métrique) 356 mm
Array 1 x 1
Largeur (métrique) 108 mm