Learn More
Bel Art™ Poxygrid™ Support de transport pour boîtes de Petri
Code produit 11785495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
15
30
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
11785495 30 1 pièce
11362194 15 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11785495 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur H189790000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.36€
    106.94€ / 1 pièces
    Économisez 5.42€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Grande ouverture à l’avant qui empêche les boîtes de sortir de leur emplacement pendant le transport, tout en permettant un chargement et un déchargement faciles depuis le haut
  • Ne convient pas aux boîtes en verre
  • Les supports contiennent 30 boîtes de Petri en plastique de dimensions 100 x 20 mm, disposées en trois piles.
  • Le fil d'acier revêtu d'époxy est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et peut être autoclavé à la vapeur à 121 °C (250 °F).
  • 13,5 in L x 4,25 in l x 12 in H (343 x 105 x 305 mm)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Boîtes de Pétri (100 mm)
Matériau Fil d’acier
Positions 30
Forme Cylindrique
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) 10 boîtes de Petri de 2 cm
Dimensions (L x l x H) 13,5 x 4,125 x 12 in (343 x 10,5 x 30,5 cm)
Longueur (métrique) 343 cm
Longueur (impériale) 13,5 in
Largeur (impériale) 4,125 po
Hauteur (impériale) 12 po
Comprend Rack uniquement
Type de produit Porte-boîtes de Pétri
Diamètre (métrique) interne 100 mm
Hauteur (métrique) 30.5 cm
Array 1 x 3
Largeur (métrique) 10.5 cm