Learn More
Bel Art™ Poxygrid™ Supports distributeurs de boîtes de Petri
Code produit 10779455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
11
33
Dimensions (L x l x H):
5,75 x 12,75 x 11 in
5,75 x 4,25 x 11 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Dimensions (L x l x H) unitSize
10779455 33 5,75 x 12,75 x 11 in 1 pièce
11352194 11 5,75 x 4,25 x 11 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10779455 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F189790001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.05€
    121.63€ / 1 pièces
    Économisez 34.42€
    22% de réduction
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Peut contenir 11 à 33 boîtes de Pétri en plastique. Bel-Art™ Poxygrid™ Les supports distributeurs de boîtes de Petri sont durables et distribuent les boîtes une à une.
Peut contenir 11 à 33 boîtes de Pétri en plastique. Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Les présentoirs pour distribution à plateau Petri sont durables et distribuent les récipients une par une.
  • Structure en fil d’acier recouvert d’époxy durable
  • Boîtes chargées en haut et distribuées en bas
  • Chaque compartiment peut contenir jusqu'à onze boîtes de Petri en plastique de 100 x 20 mm.
  • Incliné vers l’arrière pour une présentation pratique des boîtes
  • Ne convient pas aux boîtes de Petri en verre
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Boîtes de Pétri
Matériau Fil d’acier
Positions 33
Forme Cylindrique
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) 10 boîtes de Petri de 2 cm
Dimensions (L x l x H) 5,75 x 12,75 x 11 in
Longueur (métrique) 14,5 cm
Longueur (impériale) 5,75 in
Largeur (impériale) 12,75 in
Hauteur (impériale) 11 in
Comprend Rack uniquement
Type de produit Porte-boîtes de Pétri
Diamètre (métrique) interne 100 mm
Hauteur (métrique) 28 cm
Array 3 x 1
Largeur (métrique) 32 cm