Learn More
Bel Art™ Poxygrid™ Supports distributeurs de boîtes de Petri
Code produit 11352194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
11
33
Dimensions (L x l x H):
5,75 x 12,75 x 11 in
5,75 x 4,25 x 11 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11352194 11 5,75 x 4,25 x 11 in 1 pièce
10779455 33 5,75 x 12,75 x 11 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352194 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F189780001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.43€
    55.19€ / 1 pièces
    Économisez 5.24€
    8% de réduction
Expédition estimée: 23-11-2026
Peut contenir 11 à 33 boîtes de Pétri en plastique. Bel-Art™ Poxygrid™ Les supports distributeurs de boîtes de Petri sont durables et distribuent les boîtes une à une.
Peut contenir 11 à 33 boîtes de Pétri en plastique. Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Les présentoirs pour distribution à plateau Petri sont durables et distribuent les récipients une par une.
  • Structure en fil d’acier recouvert d’époxy durable
  • Boîtes chargées en haut et distribuées en bas
  • Chaque compartiment peut contenir jusqu'à onze boîtes de Petri en plastique de 100 x 20 mm.
  • Incliné vers l’arrière pour une présentation pratique des boîtes
  • Ne convient pas aux boîtes de Petri en verre
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Boîtes de Pétri
Matériau Fil d’acier
Positions 11
Forme Cylindrique
Empilables No
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) 10 boîtes de Petri de 2 cm
Dimensions (L x l x H) 5,75 x 4,25 x 11 in
Longueur (métrique) 14,6 cm
Longueur (impériale) 5,75 po
Largeur (impériale) 4,25 in
Hauteur (impériale) 11 in
Comprend Rack uniquement
Type de produit Petri Dish Rack
Diamètre (métrique) interne 100 mm
Hauteur (métrique) 28 cm
Array 1 x 1
Largeur (métrique) 10,7 cm