Learn More
Bel-Art™ Système de ruban adhésif de protection : distributeur de ruban
Code produit 10342671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
10342671 Argent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10342671 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F134500000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.76€
    93.28€ / 1 pièces
    Économisez 38.48€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distributeur de rouleaux permettant de couvrir et de protéger entièrement les étiquettes
  • Le système d’étiquetage protecteur permet de créer des étiquettes résistantes aux conditions de laboratoire difficiles.
  • Le ruban transparent protège les étiquettes dans le congélateur et l’autoclave ou en présence d’acides, d’alcalis et de solvants organiques.
  • Les résultats des tests prouvent que le ruban reste solidement fixé sans décoloration après avoir été autoclavé pendant 40 minutes °à 125 °C (258 °F), ainsi qu'après une semaine dans l'azote liquide à -196 °C (-321 °F).
  • Toutes les largeurs de ruban sont de 1 mil (0,001 in). épais de 1 mil (0,001 in) de colle acrylique.
  • Le distributeur de rouleaux durable est moulé en plastique ABS robuste avec une lame de découpe dentelée en acier ; Le rouleau est maintenu en place par un cylindre en aluminium et un capot à ressort
  • La base en acier lesté recouvert d’époxy réduit les glissements sur la paillasse au moment de la distribution du ruban ; Comprend quatre pieds en caoutchouc antidérapant et quatre vis
  • Le ruban en PP transparent est extrêmement résistant aux produits chimiques et à l’humidité ; Il offre une grande polyvalence pour un usage intensif en laboratoire
  • Les étiquettes en papier blanc conviennent à n’importe quel type de marqueur ; Peuvent parfaitement être placées sous le ruban transparent pour étiqueter le matériel de laboratoire, les flacons ou les échantillons
Spécification
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Argent
Affichage Consignation
Finition Brillant, réfléchissant
Format Rouler
Matériau ABS
Côtés imprimables Haut
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Distributeur de rouleaux
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) À utiliser pour étiqueter les récipients, les armoires, les tiroirs, les livres et les équipements de laboratoire
Comprend Distributeur de rouleau, lame de coupe en acier et rouleau en aluminium
Quantité 1 de chaque
Dimensions 20.6 x 11.7 x 6 cm
Dimensions (L x l) 20.6 x 11.7cm
Longueur (impériale) 8,13 in
Longueur (métrique) 20,65 cm
Largeur (impériale) 4,62 in
Largeur (métrique) 11.7 cm
Hauteur (impériale) 2,38 in
Hauteur (métrique) 6 cm