Learn More
Bel-Art™ Robinets d’arrêts de rechange SP Scienceware™
Description
Le corps en PP est doté d’un bouchon en PTFE Teflon™, d’une rondelle et d’une poignée rouge vif
- Bouchon à trois voies pour l’aspiration, l’arrêt et la libération du vide
- La partie conique se raccorde sur le port du dessiccateur
À utiliser sur les modèles de dessiccateur suivants : 08-594-15A, 08-594-16A, 08-594-15B, 08-594-16B, 08-594-15C, 08-594-16C, 01-817-50
Spécification
Spécification
| Type | Robinet d’arrêt à 3 voies |
| Alésage de bouchon | 0,24 po x 0,38 po D.E. |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | Vacuum Desiccator Cabinets |
| À utiliser avec (équipement) | Dessiccateurs Scienceware™, modèles compact et Techni-Dome™ 360 |
| Contenu | Rondelle, poignée rouge vif très visible et écrou |
| Plug Material | PTFE |
| Outlet Port | Slip mâle |
| Connectors | 3-way |
Teflon™ est une marque déposée de la société Chemours Company FC LLC, utilisée sous licence par Bel-Arts Products, Inc.