Learn More
Bel-Art™ Base de mise à niveau pour débitmètre SP Scienceware™ Riteflow™
Code produit 10743694
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Assure que le débitmètre est exactement à la verticale, éliminant ainsi toute erreur provoquée par la friction entre le flotteur et le tube de débit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
10743694 Assure que le débitmètre est exactement à la verticale, éliminant ainsi toute erreur provoquée par la friction entre le flotteur et le tube de débit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10743694 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H404041000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    179.01€ / 1 pièces
    Économisez 6.99€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Assure que le débitmètre est exactement à la verticale, éliminant ainsi toute erreur provoquée par la friction entre le flotteur et le tube de débit
  • Base triangulaire en Plexiglas™ de 15,2 cm (6 po)
  • Trois pieds réglables
  • Mise à niveau des flacons
  • À utiliser avec les débitmètres montés Riteflow
Spécification
À utiliser avec (équipement) Réf. catalogue des débitmètres Scienceware : Séries 11, 163, 75 et 77
Type Kit de base de mise à niveau
À utiliser avec (application) Assure que le débitmètre est exactement à la verticale, éliminant ainsi toute erreur provoquée par la friction entre le flotteur et le tube de débit
Dimensions 15,2 cm (6 in)