Learn More
Bel-Art™ Poubelle de sécurité pour déchets
Code produit 30193434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
22,000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30193434 22,000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30193434 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H119190000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    174.60€ / 1 pièces
    Économisez 18.40€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-03-2027
Bec verseur facile à utiliser.
  • Entonnoir évasé et incliné pour un remplissage facile
  • Le couvercle à pression emprisonne les vapeurs
  • Bouchon à vis supplémentaire pour le transport
  • Transparent pour visualiser le niveau du liquide
  • Grande surface lisse pour l'étiquetage et l'écriture
  • Diplômé en gallons américains
Spécification
Capacité 703,99 oz, 22 000 mL
Capacité (métrique) 22,000 mL
Couleur Translucide
Comprend Entonnoir évasé et incliné, ouverture du col de 64 mm
Matériau PEHD
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large, fileté
Hauteur (métrique) 381 mm
Largeur (impériale) 302 mm
Hauteur (impériale) 15 in
Matériau du bouchon Polyéthylène
Taille du bouchon 43 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 5 gal .
Forme Cylindrique
Jetable Réutilisable
Type de produit Bidon carré