Learn More
Bel-Art™ Armoires à dessiccation automatique Secador™ : Modèles verticaux
Description
Environnement sec, bloquant les UV, avec déshumidification électronique automatique
La conception élégante et la structure robuste de la gamme Secador d’armoires à dessiccation garantissent un stockage simple et fiable des produits sensibles à l’humidité et à la lumière.
- Le système de déshumidification électronique breveté réduit l’humidité et fait circuler de l’air sec automatiquement, ce qui évite aux utilisateurs de surveiller et changer les dessiccants
- La structure en copolyester Durastar™ filtre 99 % des UV et résiste à la coloration, aux craquelures et aux attaques chimiques
- Les modèles de couleur ambrée réduisent la pénétration de la lumière visible de plus de 50 % et conviennent donc parfaitement au stockage de matériaux photosensibles, comme les réactifs, étalons analytiques et composés expérimentaux
- Les grandes portes dotées d’un hygromètre à cadran bien visible optimisent l’accès au compartiment intérieur et sont dotées d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité
- Les étagères perforées facilitent la circulation d’air sec ; Le dessiccant trouve sa place sous l’étagère inférieure
- Brevets américains : 6,772,534 ; 6,834,920 ; 7,114,266 ; 7,318,630 et D474,626
- L’adoption d’une configuration horizontale plutôt que verticale, et inversement, est possible pour les unités 4.0 ; il suffit de tourner l’unité et de commander le nombre approprié d’étagères (voir informations de commande)
Dimensions
- Secador 2.0 : Volume interne de 1,16 pi3, 16,3 x 13,4 x 12,4 po (L x l x H)
- Secador 3.0 : Volume interne de 1,55 pi3, 16,3 x 13,4 x 16,4 po (L x l x H)
- Secador 4.0 : Volume interne de 1,87 pi3, 16,3 x 13,4 x 20,4 po (L x l x H)
Informations sur la commande
Des étagères de rechange sont disponibles.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Ambré |
| Modèle d’armoire | Vertical, teinté |
| Matériau | Copolyester |
| Type de produit | Dessiccateur |
| Modèle de porte | Porte s’ouvrant sur le côté |
| À utiliser avec (application) | Stockage simple et fiable des produits sensibles à la lumière et à l’humidité, peut être utilisé avec les cartouches de desséchant et boîtes de dessiccation Scienceware™, ou un desséchant similaire |
| Comprend | Poignées de transport, 2 loquets et boucles pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité, hygromètre monté sur la porte |
| Modèle | 4,0 |
| Nbre d’étagères | 3 |
| Afficher plus |