Learn More
Bel Art™ Armoires à dessiccation automatique Secador™ : Modèles verticaux
Beschreibung
Environnement sec, bloquant les UV, avec déshumidification électronique automatique
La conception élégante et la structure robuste de la gamme Secador d’armoires à dessiccation garantissent un stockage simple et fiable des produits sensibles à l’humidité et à la lumière.
- Le système de déshumidification électronique breveté réduit l’humidité et fait circuler de l’air sec automatiquement, ce qui évite aux utilisateurs de surveiller et changer les dessiccants
- La structure en copolyester Durastar™ filtre 99 % des UV et résiste à la coloration, aux craquelures et aux attaques chimiques
- Les modèles de couleur ambrée réduisent la pénétration de la lumière visible de plus de 50 % et conviennent donc parfaitement au stockage de matériaux photosensibles, comme les réactifs, étalons analytiques et composés expérimentaux
- Les grandes portes dotées d’un hygromètre à cadran bien visible optimisent l’accès au compartiment intérieur et sont dotées d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité
- Les étagères perforées facilitent la circulation d’air sec ; Le dessiccant trouve sa place sous l’étagère inférieure
- Brevets américains : 6,772,534 ; 6,834,920 ; 7,114,266 ; 7,318,630 et D474,626
- L’adoption d’une configuration horizontale plutôt que verticale, et inversement, est possible pour les unités 4.0 ; il suffit de tourner l’unité et de commander le nombre approprié d’étagères (voir informations de commande)
Dimensions
- Secador 2.0 : Volume interne de 1,16 pi3, 16,3 x 13,4 x 12,4 po (L x l x H)
- Secador 3.0 : Volume interne de 1,55 pi3, 16,3 x 13,4 x 16,4 po (L x l x H)
- Secador 4.0 : Volume interne de 1,87 pi3, 16,3 x 13,4 x 20,4 po (L x l x H)
Bestellinformation
Des étagères de rechange sont disponibles.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Ambré |
| Modèle d’armoire | Vertical, teinté |
| Matériau | Copolyester |
| Type de produit | Dessiccateur |
| Modèle de porte | Porte s’ouvrant sur le côté |
| À utiliser avec (application) | Stockage simple et fiable des produits sensibles à la lumière et à l’humidité, peut être utilisé avec les cartouches de desséchant et boîtes de dessiccation Scienceware™, ou un desséchant similaire |
| Comprend | Poignées de transport, 2 loquets et boucles pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité, hygromètre monté sur la porte |
| Modèle | 2,0 |
| Nbre d’étagères | 2 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.