Learn More
Bel-Art™ Recharge de microbilles de dessiccant pour module auto-dessiccateur SP Scienceware™ Secador™, 26 g
Code produit 11721436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
5 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11721436 5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11721436 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F420740020
 Article restreint
En stock
Microbilles de gel de silice avec indicateur couleur pour le remplissage du module auto-dessiccateur Secador
Microbilles de gel de silice avec indicateur de couleur pour le remplissage du module auto-dessiccateur Secador
Se régénère automatiquement pendant des milliers de cycles.
  • Absorbe l’humidité de l’air
  • Inerte, non toxique, non corrosif
  • Ne se désintègre pas sous forme de poudre, même après une régénération répétée
  • L’indicateur d’humidité à changement de couleur passe du bleu au rose clair pour indiquer une saturation
  • Les teintes rose / marron foncé indiquent qu’un changement est nécessaire
Spécification
Diamètre (métrique) externe 5 cm
Type de produit Recharge de microbilles de desséchant
Matériau Gel de silice
À utiliser avec (application) Microbilles de gel de silice avec indicateur de couleur pour le remplissage de l’auto-dessicateur Secador™
Poids (métrique) 26 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • secador auto-desiccator module desicant replacement beads
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt dichloride