Learn More
Bel Art™ Secador™ Armoire déshydratante à purge de gaz
Description
disponibles dans une large gamme de tailles pour la dessiccation par pression de gaz.
- Créer un environnement contrôlé avec une dessiccation à l'azote sec ou d'autres gaz de votre choix ; Sans poussière et idéal pour de nombreuses applications, y compris les environnements de salles blanches.
- Les vannes d'orifice de gaz montées à l'arrière acceptent les tubes de 0,25 in et peuvent être fermées pour utiliser des dessiccants standard.
- Le design attrayant et la construction robuste du Secador La gamme d'armoires dessiccatrices assure un stockage facile et fiable des produits sensibles à l'humidité et à la lumière ; Durastar™ Sa composition en copolyester bloque 99 % des rayons UV et résiste aux taches, au craquelage et aux attaques chimiques.
- Les modèles de couleur ambrée réduisent la pénétration de la lumière visible de plus de 50 %, assurant ainsi une conservation optimale des matériaux photosensibles tels que les réactifs, les étalons analytiques et les composés expérimentaux.
- Les grandes portes dotées d’un hygromètre à cadran bien visible optimisent l’accès au compartiment intérieur et sont dotées d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité
- Les étagères perforées facilitent la circulation de l'air sec ; Espace pour le dessiccant sous l'étagère inférieure
- Modèles 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 : Les unités verticales ont une empreinte compacte de 16,3 in L x 13,4 in l pour un empilage peu encombrant jusqu’à 3 unités de hauteur et une porte latérale battante qui s’ouvre vers la gauche ; Le modèle horizontal 4.0 présente une surface au sol plus large, une hauteur réduite et une porte de type four à ouverture par le bas.
- Brevets américains : 6 834 920 ; 7 318 630 et D474 626
Taille
- Secador 1.0 : Volume interne de 0,74 pi³, 16,3 in L x 13,4 in l x 8,4 in H
- Secador 2.0 : Volume interne de 1,16 pi³, 16,3 in L x 13,4 in l x 12,4 in H
- Secador 3.0 : Volume interne de 1,55 pi³, 16,3 in L x 13,4 in l x 16,4 in H
- Secador 4.0 : Volume interne de 1,87 pi³, 16,3 in L x 13,4 in l x 20,4 in H
Informations sur la commande
Utiliser avec des cartouches déshydratantes Mfr. N° 420450250, 420450200, 420480100. Étagères de rechange disponibles : Les unités 4.0 peuvent être converties de la configuration verticale à horizontale ou inversement en tournant l’unité et en ordre le nombre approprié de tablettes ; Tablette de remplacement pour les armoires horizontales 4.0, Mfr. N° 420740001 ou plateau de remplacement pour les armoires verticales 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0, Mfr. N° 420741001.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Modèle d’armoire | Vertical |
| Matériau | Copolyester |
| Type de produit | Dessiccateur |
| Modèle de porte | Joint et charnière à gauche |
| À utiliser avec (application) | Créez un environnement contrôlé avec la dessication à l’azote sec ou avec d’autres gaz de votre choix. Exempt de poussière et souhaitable pour de nombreuses applications dont celles en environnements de salle blanche |
| Capacité | 60 canettes |
| Comprend | Vannes de prise de gaz montées à l’arrière, poignées de transport, loquet et boucles pour un cadenas ou des sceaux d’inviolabilité, hygromètre monté sur la porte |
| Modèle | 3,0 |
| Afficher plus |