Learn More
Bel Art™ Secador™ Armoire déshydratante à purge de gaz
Code produit 31337577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
21,3 cm
41,7 cm
41,7 cm
51,8 cm
51.8 cm
Couleur:
Ambré
Transparent
Nbre d’étagères:
1 Fixe ventilée réglable
2 étagères réglables ventilées
3
3 étagères perforées amovibles
Modèle:
1,0
3,0
3,0.
4,0.
4.0
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Couleur Nbre d’étagères Modèle unitSize
31337577 51.8 cm Transparent 2 étagères réglables ventilées 4.0 -
17830126 41,7 cm Transparent 3 étagères perforées amovibles 3,0 1 pièce
12776778 21,3 cm Transparent 1 Fixe ventilée réglable 1,0 1 pièce
13440147 51,8 cm Transparent 3 4,0. 1 pièce
12786778 41,7 cm Ambré 3 3,0. 1 pièce
15149124 51,8 cm Ambré 3 4,0. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31337577 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F420740002
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Disponible dans une large gamme de tailles pour la dessiccation sous gaz.
disponibles dans une large gamme de tailles pour la dessiccation par pression de gaz.
  • Créer un environnement contrôlé avec une dessiccation à l'azote sec ou d'autres gaz de votre choix ; Sans poussière et idéal pour de nombreuses applications, y compris les environnements de salles blanches.
  • Les vannes d'orifice de gaz montées à l'arrière acceptent les tubes de 0,25 in et peuvent être fermées pour utiliser des dessiccants standard.
  • Le design attrayant et la construction robuste du Secador La gamme d'armoires dessiccatrices assure un stockage facile et fiable des produits sensibles à l'humidité et à la lumière ; Durastar™ Sa composition en copolyester bloque 99 % des rayons UV et résiste aux taches, au craquelage et aux attaques chimiques.
  • Les modèles de couleur ambrée réduisent la pénétration de la lumière visible de plus de 50 %, assurant ainsi une conservation optimale des matériaux photosensibles tels que les réactifs, les étalons analytiques et les composés expérimentaux.
  • Les grandes portes dotées d’un hygromètre à cadran bien visible optimisent l’accès au compartiment intérieur et sont dotées d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité
  • Les étagères perforées facilitent la circulation de l'air sec ; Espace pour le dessiccant sous l'étagère inférieure
  • Modèles 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 : Les unités verticales ont une empreinte compacte de 16,3 in L x 13,4 in l pour un empilage peu encombrant jusqu’à 3 unités de hauteur et une porte latérale battante qui s’ouvre vers la gauche ; Le modèle horizontal 4.0 présente une surface au sol plus large, une hauteur réduite et une porte de type four à ouverture par le bas.
  • Brevets américains : 6 834 920 ; 7 318 630 et D474 626
Taille
  • Secador 1.0 : Volume interne de 0,74 pi³, 16,3 in L x 13,4 in l x 8,4 in H
  • Secador 2.0 : Volume interne de 1,16 pi³, 16,3 in L x 13,4 in l x 12,4 in H
  • Secador 3.0 : Volume interne de 1,55 pi³, 16,3 in L x 13,4 in l x 16,4 in H
  • Secador 4.0 : Volume interne de 1,87 pi³, 16,3 in L x 13,4 in l x 20,4 in H
Informations sur la commande
Utiliser avec des cartouches déshydratantes Mfr. N° 420450250, 420450200, 420480100. Étagères de rechange disponibles : Les unités 4.0 peuvent être converties de la configuration verticale à horizontale ou inversement en tournant l’unité et en ordre le nombre approprié de tablettes ; Tablette de remplacement pour les armoires horizontales 4.0, Mfr. N° 420740001 ou plateau de remplacement pour les armoires verticales 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0, Mfr. N° 420741001.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Modèle d’armoire Horizontal
Matériau Copolyester
Type de produit Dessiccateur
Modèle de porte Joint et charnière en bas
À utiliser avec (application) Créez un environnement contrôlé avec la dessication à l’azote sec ou avec d’autres gaz de votre choix. Exempt de poussière et souhaitable pour de nombreuses applications dont celles en environnements de salle blanche
Capacité 70 bidons
Comprend Valves pour le port de gaz montées à l’arrière, poignées de transport, 2 loquets et boucles pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité, hygromètre monté sur la porte
Modèle 4.0
Nbre d’étagères 2 étagères réglables ventilées
Résistance Produits chimiques, taches et craquelures
Volume (impérial) 1,87 ft3
Largeur (impériale) 13,4 in
Largeur (impériale) de la porte 8,9 in
Largeur (métrique) 34.1 cm
Largeur (métrique) de la porte 22.5 cm
Hauteur (impériale) 20,4 in
Hauteur (impériale) de l’ouverture 16,4 in
Hauteur (métrique) 51.8 cm
Profondeur (impériale) 16,3 in
Profondeur (métrique) 41.4 cm