Learn More
Bel-Art™ Secador™ Mini armoire dessiccatrice avec ports de gaz
Code produit 11872742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Porte va-et-vient avec loquet
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Conditionnement
11872742 Porte va-et-vient avec loquet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11872742 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F420751002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00€
    328.42€ / 1 pièces
    Économisez 68.58€
    17% de réduction
Expédition estimée: 17-03-2027
La construction robuste et la taille compacte de cette armoire dessiccatrice assurent un stockage fiable des produits sensibles à l'humidité lorsque l'espace sur le plan de travail est limité.
  • Une grande porte latérale battante maximise l'accès à l'espace intérieur.
  • Comporte un système de fermeture breveté avec des loquets à languette et une boucle de sécurité pour cadenas ou scellés inviolables.
  • S'ouvre de droite à gauche.
  • Les orifices de gaz montés sur le dessus avec raccords cannelés acceptent 0,25 in Tubes intérieurs.
  • Hygromètre à cadran facile à lire, situé sur la face avant de la porte.
  • Polystyrène transparent pour une visualisation facile du contenu.
  • Les orifices de gaz peuvent être fermés pour utiliser un dessiccateur avec des cartouches de dessiccant standard.
  • 10 in P x 13,3 in L x 14 in H (25,4 x 33,8 x 35,6 cm).
  • Ce modèle de mini dessiccateur est moulé en polystyrène et ne bloque pas les rayons UV.
  • Pour une protection UV, choisissez un Secador Modèle 1.0 ou supérieur.
Spécification
Couleur Transparent
Modèle d’armoire Chargement par l’avant
Matériau Copolyester, Polystyrène
Type de produit Dessiccateur
Modèle de porte Porte va-et-vient avec loquet
À utiliser avec (application) Assure un stockage fiable des produits sensibles à l’humidité lorsque l’espace de travail sur la paillasse est encombré
Comprend Raccord, robinet d’arrêt (pour tubulure de 0,25 po de diamètre interne) et instructions, deux prises de gaz montées sur le dessus, boucle de verrouillage avec serrure ou sceau d’inviolabilité, hygromètre à cadran monté sur la porte
Volume (impérial) 0,35 ft3
Largeur (impériale) 13,3 in
Largeur (impériale) de la porte 9,3 in
Largeur (métrique) 33,8 cm
Largeur (métrique) de la porte 23,6 cm
Hauteur (impériale) 8,5 in
Hauteur (impériale) de l’ouverture 5 po
Hauteur (métrique) 21,6 cm
Profondeur (impériale) 10 po
Profondeur (métrique) 25,4 cm