Learn More
Bel-Art™ Dessiccateur à vide SP Scienceware™ Secador™ Techni-Dome™
Code produit 11778154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
65 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11778154 65 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11778154 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F420290000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00€
    511.12€ / 1 pièces
    Économisez 70.88€
    12% de réduction
Expédition estimée: 16-02-2027
Includes
Deux étagères amovibles en polypropylène de 14,5 po (36,5 cm) et 9 po (22,5 cm)
Offre un intérieur spacieux pour les matériaux de grande taille sensibles à l’humidité et est facile à transporter et à utiliser. Le robinet d’arrêt conique du dessiccateur à vide Bel-Art™ SP Scienceware™ Secador™ Techni-Dome™ dispose d’une vanne en PTFE facile à tourner qui permet une entrée légère d’air et une perturbation minimale de la chambre intérieure et de son contenu.
Offre un intérieur spacieux pour les matériaux de grande taille sensibles à l’humidité ainsi qu’une portabilité et une facilité d’utilisation. Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Techni-Dome™ Le robinet d’arrêt conique à déshydrateur à vide possède une vanne PTFE facile à tourner qui permet une entrée douce de l’air et minimise la perturbation de la chambre intérieure et de son contenu.
  • Utilisez pour dégazer les liquides, les solides poreux ou les moules en silicone afin d’éliminer les bulles d’air.
  • Son large volume interne de 65 litres (4000 pouces cubes) peut accueillir des articles d’une hauteur ou d’une largeur atteignant 45 cm (18 in.) comme des racks, des plateaux et autres instruments.
  • Maintient un vide complet (29 inHg) à température ambiante pendant 24 heures.
  • Le polycarbonate de qualité laboratoire offre une visibilité claire et dégagée du contenu ; il est résistant à la plupart des produits chimiques courants et aux contraintes thermiques.
  • Les poignées latérales permettent de le transporter et peuvent être utilisées comme emplacement pour appliquer des sceaux d’inviolabilité.
  • Les prises de gaz peuvent être fermées pour utiliser le dessiccateur avec des cartouches de dessiccant standard F420450250, F420450200, F420480100.
  • Comprend deux étagères amovibles en polypropylène de 36,5 cm (14,5 in.) et 22,5 cm (9 in.)
Spécification
Couleur Transparent
Matériau PC
Type de produit Dessiccateur à vide
Comprend 1 port pour le gaz, 2 étagères en PP amovibles (36,8 cm (14.5 in) et 22,9 cm (9 in)), robinet d’arrêt en PP avec bouchon en PTFE et poignée rouge
Volume (métrique) 65 L
Hauteur (métrique) 45 cm
Hauteur (impériale) 18 in
Diamètre (métrique) interne 36.5 cm
Diamètre (métrique) externe 45 cm
Poids (impériale) 11 lb
Poids (métrique) 5 kg