Learn More
Bel-Art™ Cylindres gradués à échelle unique
Code produit 15349952
Change view
Click to view available options
Description:
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 mL
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
2 000 ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize Capacité (métrique)
15349952 500 ml 1 pièce -
15359952 1 000 mL 1 pièce -
30193432 10 ml 1 pièce 10 ml
30193475 25 ml 1 pièce 25 ml
30193444 50 ml 1 pièce 50 ml
30193453 100 ml 1 pièce 100 ml
30193488 2 000 ml 1 pièce 2 000 ml
30193420 250 ml 1 pièce 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15349952 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F284570000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avec des chiffres en relief pour une lecture rapide et précise.
  • Rebord supérieur évasé et grand bec verseur pour faciliter le versement
  • Base octogonale empêchant tout basculement ou tangage
  • Surface en plastique PP hydrophobe éliminant toute formation de ménisque concave ; Pour une lecture plus simple et plus précise
  • Autoclavable à 121 °C (250 °F)
Spécification
Nb par paquet 1 par unité
Description 500 ml
Diamètre (impériale) 2,2 in
Balance Simple
Quantité 1 de chaque
Graduations 5 ml
Autoclavable Autoclavables
Subdivision 5 ml
Forme Rond
Diamètre (impériale) intérieur 2 po
Base Type Octogonale
Hauteur (impériale) 13,8 in
Hauteur (métrique) 350,5 mm
Type Bouteille graduée