Learn More
Bel-Art™ Armoire à tiroir coulissant
Code produit 10530754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
14 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (impériale) Conditionnement
10530754 14 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10530754 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H445830000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00€
    339.03€ / 1 pièces
    Économisez 16.97€
    4% de réduction
Expédition estimée: 09-02-2027
Armoire compacte pour organiser et stocker les lames de microscope
  • L’armoire compacte peut être placée sur la paillasse pour faciliter l’accès aux lames
  • Stockage à l’abri de la poussière
  • Peut contenir 240 lames réparties dans 12 plateaux pour microscope (réf. fabricant H44581-0000, non inclus).
  • Structure externe en PP ; Rails de plateau en PS
  • La porte en acrylique transparent coulisse verticalement à l’aide du bouton de porte
  • 35,6 cm (L) x 20,8 cm (l) x 25,4 cm (H) (14 x 83/16 x 10 in)
Spécification
Type Armoire de rangement coulissante
Capacité de lame 240
Profondeur (impériale) 14 po
Profondeur (métrique) 356 mm
L’appareil peut contenir 240
À utiliser avec (équipement) Microscope
Hauteur (impériale) 10 po
Hauteur (métrique) 254 mm
Matériau Polypropylène, polystyrène
Largeur (impériale) 5,18 po
Largeur (métrique) 131 mm