Learn More
Bel-Art™ Bac de rétention des déversements avec grille
Code produit 15152986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
236,69 oz.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
15152986 236,69 oz. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15152986 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F246760003
Expédition estimée: 22-12-2026
Grand plateau profond en PP qui protège les utilisateurs en récupérant les déversements dangereux accidentels
  • La grille de support métallique recouverte d’époxy peut accueillir plusieurs récipients ou racks de tubes à essai
  • Excellente résistance chimique
  • Autoclavable à la vapeur à 121 °C (250 °F)
Spécification
Capacité (impériale) 236,69 oz.
Capacité (métrique) 7 L
Matériau Polypropylène
Type Plateau de confinement des déversements
À utiliser avec (application) Utilisation sur la paillasse
À utiliser avec (équipement) Flacons / béchers multiples ou un rack de tubes à essai
Comprend Grille