Learn More
Bel-Art™ Plateau d’incubation pour boîtes de Petri SP Scienceware
Code produit 11734736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Boîtes de Pétri
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11734736 Boîtes de Pétri 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11734736 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F189831000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.90€
    75.80€ / 3 pièces
    Économisez 73.10€
    49% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Augmente la capacité globale de l’incubateur
  • Peut contenir cinq boîtes de Petri de 100 mm ou quinze de 60 mm.
  • En PP
  • Comprend deux zones d’étiquetage pour l’identification des échantillons et plusieurs trous au fond pour faciliter la circulation de l’air
  • Déconseillé au-dessus de 100 °C (212 °F) ; °l’autoclavage peut déformer le produit.
  • Désinfecté à l'aide d'éthanol à 70 % ou de désinfectants de laboratoire
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Boîtes de Pétri
Matériau Polypropylène
Positions 1
Forme Rectangulaire
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Contenant cinq boîtes de Pétri de 100 mm ou 15 de 60 mm
Longueur (métrique) 251 mm
Type de produit Porte-boîtes de Pétri
Hauteur (métrique) 35 mm
Array 1 x 5
Largeur (métrique) 237 mm