Description
- Stabilise et maintient à niveau les plateaux, flacons et boîtes pour une sédimentation uniforme des cellules de culture tissulaire
- Empilage des racks par imbrication, avec un maximum de 5 racks (possibilité d’empiler jusqu’à 20 rangées de plateaux)
- Chaque niveau de l'étagère peut contenir un grand plateau (réf. fabricant 18610-1440), de 35,6 x 35,6 cm, ou deux petits plateaux (réf. fabricant 18610-0470), de 17,8 x 35,6 cm.
- Les plateaux perforés permettent la circulation d’air, de gaz et de vapeur d’eau
- Racks et plateaux vendus séparément
- Système de stockage en acier inox autoclavable
Étagère à 2 niveaux (Réf. fabricant 18610-0420)
- 5 cm de dégagement entre les plateaux, idéal pour stocker de grands flacons de culture
Étagère à 4 niveaux (Réf. fabricant 18610-0440)
- 2,4 cm de dégagement entre les plateaux pour stocker les boîtes de Petri ou les flacons de culture plus petits
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Argent |
| Capacité | Récipients d’échantillons |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Positions | 12 |
| Forme | Rectangulaire |
| Empilables | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de produit | Petit porte-plateau |
| Étagères | Aucune |
| Afficher plus |