Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Cuillères de prélèvement stériles rouges
Code produit p-4373034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
250 ml
Quantité:
10 Paquets
100/Carton
Conditionnement:
100 pièces
Pack de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité Conditionnement
15550132 125 mL 10 Paquets Pack de 10
15570132 250 ml 10 Paquets Pack de 10
15530132 60 mL 10 Paquets Pack de 10
11781776 60 mL 100/Carton 100 pièces
11761776 250 ml 100/Carton 100 pièces
11771776 125 mL 100/Carton 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15550132 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H369042010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Forme et taille idéales pour le prélèvement d'échantillons, notamment dans les récipients à large ouverture.
Forme et taille optimales pour le prélèvement d’échantillons, en particulier dans des récipients à grande bouche.
  • Conçues pour contenir différentes quantités, ces pelles monoblocs sont moulées en polystyrène à haute résistance aux chocs.
  • Les cuillères doseuses de 2 oz et 4 oz sont dotées d'un long manche qui augmente la distance entre la main et l'échantillon.
  • Placés sur une surface plane, ils restent droits et peuvent servir de barques de pesée.
  • Une cuillère colorée réduit le risque d'être oubliée accidentellement dans un échantillon ; elle peut servir de code pour éviter la contamination croisée et fournir un fond contrasté pour les échantillons de couleur claire.
  • Fabriqué à partir de matériaux de qualité alimentaire conformes aux normes FDA.
  • Emballés individuellement sous vide et stérilisés dans un sachet en polyéthylène, prêts à être utilisés et jetés une seule fois.
  • Lot estampillé pour un traçabilité précis ; expédié avec un certificat de traitement pour stérilisation.
Spécification
Quantité 10 Paquets
Capacité (impériale) 4 oz
Capacité (métrique) 125 mL
Couleur Rouge vif
Certifications/Conformité FDA
Jetable Oui
Type de produit Pelle
À utiliser avec (équipement) Récipients à col large
À utiliser avec (application) Conçues pour prélever des échantillons, en particulier à partir de récipients à large ouverture, réduisent les risques de séjour d’échantillon résiduel dans la pelle ou d’oubli de la pelle étant dans un échantillon
Longueur (impériale) 8,68 in
Dimensions 9,4 x 5,1 x 3,3 in (LxPoids x S’Étal) Bol
Largeur (impériale) 2 po
Largeur (métrique) 5,1 cm
Comprend Certificat de stérilisation
Longueur (impériale) de la poignée 5 po
Longueur (métrique) de la poignée 12,7 cm
Matériau Polystyrène
Type de poignée Long manche
Longueur (métrique) 22,1 cm
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable