Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Scoop An' Bag™ Échantillonneur stérile
Code produit 11741566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
HIPS (Grade FDA)
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11741566 HIPS (Grade FDA) 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11741566 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H369100000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.36€
    106.63€ / 50 pièces
    Économisez 5.73€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-12-2026
Le système de prélèvement d'échantillons comprend un récipient stérile de 60 mL (2 oz). cuillère d'échantillonnage et stérile 11,4 x 22,9 cm (4,5 x 9 in). ), 540 mL (18,3 oz.) Sac en polyéthylène de type torsadé, de grand volume, avec une large zone d'étiquetage pour contenir l'échantillon.
  • Pelle monobloc en plastique PS blanc de qualité FDA résistant aux chocs
  • Son long manche permet d’éloigner la main de l’échantillon
  • Son fond plat permet à la pelle de rester droite pour une utilisation comme nacelle de pesée ou pour reposer sur une surface plane
  • 50 kits emballés individuellement, scellés et stérilisés par boîte, prêts à l'emploi et à l'élimination stériles.
  • Lot estampillé pour un suivi précis ; Livrées avec un certificat du processus de stérilisation
Informations sur la commande
Système d’échantillonnage composé d’un compartiment de 2 onces prise en polystyrène de 60 ml et un sac en polyéthylène de 9 l x 4 0,50 in.W (228,6 x 114,3 mm) avec une fermeture de type à alterner, emballés ensemble.
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Type de produit Système d’échantillonnage par pelle
À utiliser avec (application) Idéal pour l’échantillonnage alimentaire, pharmaceutique et environnemental
Comprend Pelle d’échantillonnage en une seule pièce à fond plat en polystyrène blanc de 60 ml avec manche long de 12,74 cm et bol de 7,8 L x 4,1 l x 2,9 cm H, sachet de type à torsion en polyéthylène de 540 ml 11,4 x 22,9 cm avec grande zone d’étiquetage pour contenir l’échantillon
Matériau HIPS (Grade FDA)
Longueur (métrique) 20.5 cm
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Forme Scoop