Learn More
Bel-Art™ Mini-pinces stériles SP Scienceware™ Sterileware™
Code produit 11362164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
11 cm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11362164 11 cm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11362164 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F379440000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.80€
    51.41€ / 25 pièces
    Économisez 24.39€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-12-2026
Ces petites pinces légères sont idéales pour l’échantillonnage de petites quantités de matériaux allant des aliments aux produits pharmaceutiques
Ces petites pinces légères sont idéales pour l’échantillonnage de petites quantités de matériaux allant des aliments aux produits pharmaceutiques
  • Les mâchoires rainurées maintiennent fermement les échantillons, qu’ils soient secs ou humides
  • Les pinces stériles monobloc sont fabriquées en plastique PS
  • Conditionnées individuellement, stérilisées par irradiation aux rayons gamma, lot estampillé pour une traçabilité précise du lot et livrées avec un certificat du processus de stérilisation
Spécification
Type de produit Mini-pince
À utiliser avec (application) Idéal pour l’échantillonnage de petites quantités de matériaux allant des denrées alimentaires aux produits pharmaceutiques
Longueur (impériale) 4,25 in
Type de pointe Cannelé
Longueur (métrique) 11 cm
Matériau PS