Learn More
Bel-Art™ Carotteuse conique
Code produit 11326354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
19,31 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11326354 19,31 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11326354 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H378260000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.80€
    167.88€ / 1 pièces
    Économisez 110.92€
    39% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Perfore les emballages pour prélever des échantillons. L'échantillonneur à bouchon est conçu pour l'extraction d'échantillons à partir de sacs ou de blocs de fromage, de graisse, de savon, d'argile ou de semi-solides similaires.
  • Échantillonneur lisse, conique et inoxydable pour extraire un échantillon de matière
  • L’extrémité pointue de l’échantillonneur à finition satinée peut traverser un sac ou une boîte
  • En tournant la poignée d'un demi-tour, on découpe un morceau de matériau de 15,2 cm (6 in). long s'effilant de 1,7 cm à 1,3 cm
  • Échantillonneur : longueur de 191 mm avec poignée en T de 70 mm
Spécification
Type de produit Carotteuse conique
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
Type de poignée En T
Capacité (impériale) 0,65 oz
Capacité (métrique) 19,31 ml
Modèle Conique
Finition Satin
À utiliser avec (application) Pousser la carotteuse dans le matériau, tourner le manche d’un demi-tour et la retirer pour extraire des échantillons de sacs ou de blocs de fromage, de graisse, de savon, d’argile ou de semi-solides similaires
Diamètre (impériale) du fond extérieur 0,68 in
Diamètre (impériale) du dessus extérieur 0,5 in
Diamètre (métrique) du fond extérieur 17,2 mm
Diamètre (métrique) du dessus extérieur 12,7 mm
Longueur (impériale) 7 po
Longueur (métrique) 191 mm