Learn More
Bel-Art™ Tech Stylos
Code produit 10366992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10366992 Noir 1 pièce
11362724 Blanc 1 pièce
10123392 Jaune 1 pièce
10295302 Bleu 1 pièce
10133392 Vert 1 pièce
10673523 Orange 1 pièce
10423522 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10366992 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F133840001
Expédition estimée: 28-12-2026
Ces stylos jetables à pointe souple ultra-résistante sont disponibles en sept couleurs et écrivent sur le verre, le métal, la céramique, le plastique, le papier et bien plus encore.
  • La peinture de marquage à base d’huile résiste au lavage, à l’érosion, aux acides doux et aux alcalis
  • Fonctionner dans la plage de température de -46™ à +65 °C (-50° jusqu'à +150 °F)
  • Résiste à l'autoclavage °à 121 °C (250 °F)
  • La marque mesure environ 1 mm (0,040 in). large
Spécification
Type de pointe Pointe souple
Type de produit Stylo technique
Couleur Noir
Autoclavable Autoclavable
Jetable Usage unique
Comprend Bouchon à clipser
À utiliser avec (application) Pour écrire sur le verre, le métal, la céramique, les plastiques, le papier, etc.
Gamme de température (impériale) -50°F à +150°F
Gamme de température (métrique) -46°C à +65°C
Quantité À l’unité
Largeur (métrique) de la ligne 1 mm