Learn More
Bel-Art™ Tube de chardon
Code produit 30193463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du tube:
6,4 mm
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du tube Conditionnement
30193463 6,4 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30193463 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F147510000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.20€
    57.47€ / 12 pièces
    Économisez 34.73€
    37% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-02-2027
Permet de remplir facilement les burettes et les récipients à col étroit.
  • Le tube à chardon à extrémité évasée est fabriqué en polypropylène, un matériau résistant aux produits chimiques, incassable et sûr.
  • Dimensions : 27 mm (0,69 in) Diamètre intérieur supérieur de 41 mm (0,53 in) Évasement OD
  • Autoclavable à la vapeur à 121 °C (250 °F)
  • Paquet de 12
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur Diamètre extérieur : 41 mm, diamètre intérieur : 27 mm
Capacité (métrique) 20 mL
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 33 cm
Autoclavable Autoclavables
Couleur Transparent
Description Tubes de chardon (paquet de 12)
Comprend Tubes de chardon (paquet de 12)
Longueur (métrique) du tube 6,4 mm
Type de produit Entonnoir à tube de chardon