Learn More
Bel-Art™ Échantillonneur de poudre à trois zones
Code produit 11336354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11336354 9 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11336354 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H378290000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00€
    269.89€ / 1 pièces
    Économisez 33.11€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-02-2027
Pour un échantillonnage adéquat des poudres, granulés et autres matériaux friables qui peuvent devenir non homogènes dans les sacs
  • On tourne la poignée pour fermer les cellules d'échantillon, et la pointe en acier est insérée à travers la paroi du sac.
  • Lorsque l’échantillonneur est suffisamment profond pour couvrir les trois cellules, un demi-tour du manche permet de faire pénétrer les échantillons
  • La poignée est ensuite remise dans sa position d'origine ; L'échantillonneur est retiré et les trois échantillons sont transférés dans des récipients pour analyse.
  • Fabriqué en 1,9 cm (0,75 in) diamètre aluminium anodisé avec une pointe acérée en acier inoxydable
  • Trois ports de 7,6 cm (3 in) à part; Les ports mesurent 7,6 cm (3 in). long x 1 cm (0,39 in) large avec un volume de 9 mL
  • La distance entre le point et le premier port est de 4,3 cm (1,75 in).
Spécification
Type de produit Échantillonneur de poudre
Matériau Aluminium
Autoclavable Autoclavable
Type de poignée En T
Types de pointes Tranchante, fine
Capacité (impériale) 9 cc
Capacité (métrique) 9 ml
À utiliser avec (application) Échantillonnage des poudres non homogènes, des granulés et d’autres matériaux friables
Diamètre (impériale) 0,75 po
Diamètre (métrique) 1,9 cm
Longueur (impériale) 22 po
Longueur (métrique) 56 cm