Learn More
Bel Art™ Plateaux à usage général sans robinet
Code produit 15930851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
18 x 22 x 4 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15930851 18 x 22 x 4 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15930851 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F162720000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    123.90€ / 1 pièces
    Économisez 44.10€
    26% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Plastique robuste, durable et résistant à la corrosion
  • Tous les plateaux ont des parois épaisses et de larges rebords supérieurs
  • Moulé en PEBD
  • Résiste à des températures allant jusqu'°à 77 °C (171 °F)
Spécification
Capacité (métrique) 26055 cm3
Dimensions (L x l x H) 18 x 22 x 4 in
Couleur Naturel
Hauteur (métrique) 10 cm
Longueur (métrique) 45,7 cm
Matériau Polyéthylène
Type Bac collecteur
Largeur (métrique) 55,9 cm
Longueur (impériale) 18 in
Hauteur (impériale) 4 in
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 22 in
Autoclavable Non autoclavable