Learn More
Bel-Art™ Pulvérisateurs à gâchette SP Scienceware™ avec adaptateurs de 53 mm
Description
Les pulvérisateurs à gâchette avec adaptateurs s’adaptent à n’importe quel flacon Scienceware avec un bouchon de 53 mm de large facilitant le remplissage. Ils permettent de distribuer facilement une large gamme de produits chimiques, y compris les agents de blanchiment, l’éthanol, l’huile de machine et l’eau, avec une intensité de pulvérisation réglable.
Le pulvérisateur facile à installer est idéal pour les pissettes à col large non ventilées Scienceware de 16 oz et 32 oz conformes aux exigences de l’OSHA (séries 11716 et 11732).
- La pompe à ressort en acier inox du pulvérisateur à gâchette ne se corrode pas même après des expositions répétées à une solution désinfectante à base d’agent de blanchiment à 10 %
- En PP durable résistant aux produits chimiques
- Le pulvérisateur sans adaptateur s’adapte à la plupart des flacons avec une ouverture de 28 mm
- Le pulvérisateur avec adaptateur rajoute environ 5,5 po de hauteur au flacon
- 2/boîte
Informations sur la commande
Flacons vendus séparément
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc, Gris |
| Comprend | Adaptateur de 53 mm, pompe à ressort en acier inoxydable. Flacon non inclus. |
| Matériau | PP |
| Quantité | 2/Pk. |
| Stérilité | Non stérile |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Bouche | Large, fileté |
| Hauteur (métrique) | 139,7 mm |
| Largeur (impériale) | 3 in |
| Afficher plus |