Learn More
Bel-Art™ Pieds à coulisse SP Scienceware™ avec échelle double allant jusqu’à 150 mm
Code produit 10478463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
10478463 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10478463 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H134150000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.71€
    84.09€ / 1 pièces
    Économisez 3.62€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Les pieds à coulisse peuvent être utilisés pour mesurer les dimensions internes et externes avec une précision optimale.
  • Des mesures précises peuvent être effectuées avec la molette de réglage et l’échelle de lecture ne crée pas de parallaxe
  • Mâchoires parallèles d’une profondeur de 1,55 po (40 mm)
  • Les mâchoires intérieures et la jauge de profondeur ronde en plastique apportent une valeur ajoutée
  • Échelle supérieure : 150 mm avec subdivisions de 0,1 mm ; échelle inférieure : 6 po avec subdivisions de 0,005 po
  • En plastique rigide moulé ; Ne raye pas les surfaces comme le métal
  • Non conducteur, résistant à la corrosion et léger
Specifications
Type de produit Calibre d’épaisseur, vernier
Matériau Plastique polymère