Learn More
Bel-Art™ Vibrasorb™ Support anti-vibrations économique
Code produit 11822742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
27.5 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
11822742 27.5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11822742 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F183850000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    923.37€
    660.02€ / 1 pièces
    Économisez 263.35€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-01-2027
Permet une utilisation optimale et aide à protéger les équipements électromécaniques et optiques d’une usure excessive, voire de dommages structurels pouvant être causés par une exposition aux vibrations
  • Absorbe les vibrations jusqu'à 13 Hz avec une charge maximale de 16 kg (35 lb).
  • Quatre Vibro-Sorber™ des coussins et des pieds en néoprène soutiennent ces 64 mm (2,5 in) plateformes épaisses
  • Coque en PS résistant aux chocs
  • Surface de travail en néoprène lisse et antidérapant ; Facile à nettoyer
  • Surface de la plateforme : 34 x 27,5 cm (13,5 x 11 in)
  • Poids maximal supporté pour un amortissement efficace des vibrations : 11 kg (24 lb)
Spécification
Type de produit Support amortissant les vibrations
Couleur Blanc
Matériau Polystyrène
Autoclavable Non autoclavable
Largeur (impériale) 34 cm
Largeur (métrique) 27.5 cm