Description
- La housse de protection se glisse sur l’instrument lorsqu’il n’est pas utilisé
- Disponible en tailles standard
- Dimensions (bas x haut x hauteur) : Grande taille : 16 x 11 x 18 in. (41 x 28 x 46 cm) et taille extra-large : 19 x 15 x 22 in. (46 x 38 x 59 cm)
Spécification
Spécification
| Type | Housse de protection de microscope |
| Dimensions (L x l x H) | 19 x 15 x 22 po (46 x 38 x 59 cm) |
| Hauteur (impériale) | 22 po |
| Hauteur (métrique) | 59 cm |
| Longueur (impériale) | 19 po |
| Longueur (métrique) | 46 cm |
| Matériau | En vinyle transparent |
| Dimensions | XL |
| Largeur (impériale) | 15 po |
| Largeur (métrique) | 38 cm |