Learn More
Bel-Art™ Porte-bouteille de lavage
Code produit 10411935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacons (250 ou 500 ml)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10411935 Flacons (250 ou 500 ml) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10411935 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F116400001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    54.54€ / 1 pièces
    Économisez 73.46€
    57% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Peut transporter jusqu'à 6 flacons de savon. Bel-Art™ Le porte-bouteilles Wash Bottle Carrier offre un transport sûr, pratique et léger, à la fois robuste et léger.
  • La poignée sécurisée offre à la fois confort et contrôle
  • Résistant aux produits chimiques Autoclavable à 121 °C (250 °F)
  • Contient 250 ml (8 oz) ou 500 mL (16 oz) remplacement
Informations sur la commande
Dimensions avec poignée, 11,25 l x 7,63 W x 8,86 in H (28,6 x 19,4 x 22,5 cm)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Flacons (250 ou 500 ml)
Matériau Polypropylène
Positions 6
Forme Rectangulaires, coins arrondis
Empilables Non
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 11,25 x 7,62 x 8,87 in. (28,6 x 19,4 x 22,5cm)
Longueur (métrique) 28,6 cm
Longueur (impériale) 11,25 in
Largeur (impériale) 7,62 in
Hauteur (impériale) 8,87 in
Type de produit Porte-flacons
Diamètre (métrique) interne 74 mm
Étagères 2 niveaux
Hauteur (métrique) 22,5 cm
Array 3 x 2
Largeur (métrique) 19,4 cm