Learn More
Bel Art™ Flacon à fil de plomb avec Vikem™ Revêtement
Code produit 11397174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) externe:
0,25 in
0,31 in
Diamètre (métrique) externe:
0,64 cm
0,8 cm
Poids (impériale):
0,25 lb
0,38 lb
Poids (métrique):
114 g
176 g
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) externe Diamètre (métrique) externe Poids (impériale) Poids (métrique) Conditionnement
11397174 0,25 in 0,64 cm 0,25 lb 114 g 1 pièce
11727894 0,31 in 0,8 cm 0,38 lb 176 g 1 pièce
12373946 0,31 in 0,8 cm 0,38 lb 176 g -
12363946 0,25 in 0,64 cm 0,25 lb 114 g 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11397174 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F183240000
Expédition estimée: 18-02-2027
Les poids en fil de plomb s'enroulent en hélice, en spirale, en cône ou sous toute autre forme irrégulière pour stabiliser les récipients dans un bain-marie.
  • S’enroule autour des flacons, s’enfile à travers les poignées ou se noue autour du col des flacons
  • Revêtement rouge résistant aux produits chimiques Vikem vinyle
  • Le 30 cm (12 in) Leur longueur et leur flexibilité rendent ces poids très polyvalents.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rouge
Capacité Flasks (Assorted Sizes)
Matériau Plomb enrobé de vinyle
Positions 1
Forme Cylindrique
Empilables No
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Flasks
Longueur (métrique) 30 cm
Diamètre (impériale) externe 0,25 in
Diamètre (métrique) externe 0,64 cm
Poids (impériale) 0,25 lb
Poids (métrique) 114 g
Type de produit Poids de flacon à anneau de plomb
Diamètre (métrique) interne 20 mm
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 20 mm
Largeur (métrique) 20 mm