Learn More
Bel-Art™ Write-On™ Distributeurs de ruban d'étiquettes multi-rouleaux
Descripción
- Des rouleaux de ruban de différentes largeurs et couleurs peuvent être mélangés sur des broches pouvant accueillir 5 rouleaux ou plus de 0,5 à 0,75 in. (12 à 19 mm) rouleaux étroits ou quatre rouleaux de 1 in. rouleaux de 25 mm de large
- Lorsque la bande marquée est avancée et coupée sur le bord dentelé, une nouvelle longueur de rouleau d’étiquettes est positionnée sur la plateforme d’écriture
- Les broches sont facilement retirées de l'unité pour le chargement et le déchargement, et peuvent être ajustées pour contenir soit 1, soit 3 in. Rouleaux de diamètre de noyau (25 ou 75 mm)
- Le distributeur comprend trois disques de séparation en plastique pour assurer une distribution sans accroche et lisse pour un maximum de quatre rouleaux de bandes
- Des trous porte-stylo moulés sur le distributeur aident à garder les instruments d’écriture à portée de main
- 12 x 5,63 x 4,13 in (302 x 143 x 121 mm)
- Disponibles en plusieurs matériaux et modèles pour paillasse
- Des disques de séparation supplémentaires sont disponibles séparément
- Modèle de table : Base en acier lesté et revêtue de plastique avec pieds en caoutchouc antidérapants, lame dentelée en acier pour une utilisation durable, comprend un rouleau gratuit de 0,50, blanc. Write-On Ruban d'étiquetage
- Modèle économique : Conçu pour une utilisation légère, le tranchant en plastique étant moulé dans le boîtier, il comprend des trous de fixation pour une installation sécurisée sur un établi (vis non fournies), peut être fixé sur des surfaces verticales à l’aide d’un adaptateur mural, et comprend un rouleau gratuit de 0,50 blanc. Write-On Ruban d'étiquetage
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Distributeur d’étiquettes |
| Couleur | Bleu |
| Longueur (métrique) | 30.48 cm |
| Largeur (métrique) | 14.28 cm |
| Hauteur (métrique) | 10.47 cm |
| Capacité | Rubans avec un noyau de 25 mm ou 75 mm, 7 rouleaux |
| Matériau | Acier, plastique, caoutchouc |
| Mounting | Autonome |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Haut ouvert |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?