Learn More
Bel-Art™ Bouchon de fond SP Scienceware™ Wilmad™ pour rotor MAS 3,2 mm
Code produit 15388688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Rotor
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15388688 Rotor 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15388688 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660000103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Conçu pour une utilisation avec les rotors MAS. Le bouchon de fond Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ pour rotor MAS de 3,2 mm est doté d’une composition Vespal et permet de réaliser des applications à des températures allant de –30° à 70°C.
  • Pour sonde Bruker™ MAS de 3,2 mm
Spécification
À utiliser avec (équipement) Sonde Bruker MAS de 3,2 mm :
Type Rotor
Description Bouchon de fond
Matériau Vespel
Modèle WP-602-3182
Plage de températures (métrique) -30°C à +70°C