Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tubes RMN de précision à paroi épaisse
Code produit 15338988
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modèle:
501-PS-7-5
501-PS-8-5
501-PS-9-5
502-PP-7-5
502-PP-8-5
502-PP-9-5
522-PP-7-5
522-PP-8-5
522-PP-9-5
Intensité de champ:
100 MHz
300 MHz
500 MHz
Conditionnement:
Pack de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Modèle Intensité de champ unitSize
15338988 178 mm 522-PP-7-5 500 MHz Pack de 5
15328788 178 mm 501-PS-7-5 100 MHz Pack de 5
15348788 203,2 mm 501-PS-8-5 100 MHz Pack de 5
15358788 228,6 mm 501-PS-9-5 100 MHz Pack de 5
15308858 178 mm 502-PP-7-5 300 MHz Pack de 5
15318858 203,2 mm 502-PP-8-5 300 MHz Pack de 5
15338858 228,6 mm 502-PP-9-5 300 MHz Pack de 5
15348988 203,2 mm 522-PP-8-5 500 MHz Pack de 5
15358988 228,6 mm 522-PP-9-5 500 MHz Pack de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Code produit 15338988 Fournisseur Wilmad-LabGlass™ Code fournisseur 665030575
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Includes
Tube et bouchon jetable
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pou
Fabriqué dans une usine à la pointe de la technologie ISO 9001:2008 USA installation utilisant un procédé unique de rétrécissement et de meulage de précision pour façonner la surface intérieure avec un facteur de remplissage maximal.
  • La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
  • Peut être utilisé en toute sécurité à des températures allant jusqu'°à 230 °C, et par paliers de température de 120 °C.
  • Classé en classe hydrolytique 1
  • Fabriqué en verre borosilicaté conforme aux exigences du verre de type 1 classe A. ASTM E438
  • Inspection à 100 % avec plusieurs contrôles NIST jauges traçables et contrôles optiques des défauts de surface
Spécification
Camber (Metric) 51 μm
Concentricity (Metric) 51 μm
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) externe 4,9635±0,0065 mm
Diamètre (métrique) interne 2,160±0,013 mm
Intensité de champ 500 MHz
Longueur (impériale) 7 in
Épaisseur (métrique) de paroi 1,4 mm
Modèle 522-PP-7-5