Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tubes RMN de précision à paroi fine
Code produit 15358768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modèle:
505-PS-7-5
505-PS-8-5
505-PS-9-5
506-PP-7-5
506-PP-8-5
506-PP-9-5
507-PP-7-5
507-PP-8-5
507-PP-9-5
526-PP-7-5
526-PP-8-5
526-PP-9-5
527-PP-7-5
527-PP-8-5
527-PP-9-5
528-PP-7-5
528-PP-8-5
528-PP-9-5
535-PP-7-5
535-PP-8-5
535-PP-9-5
541-PP-7-5
541-PP-8-5
542-PP-7-5
542-PP-8-5
Intensité de champ:
1000 MHz
100 MHz
200 MHz
300 MHz
350 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
800 MHz
Conditionnement:
5 pièces
Pack de 5
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Modèle Intensité de champ unitSize
15358768 178 mm 505-PS-7-5 100 MHz Pack de 5
15378768 203,2 mm 505-PS-8-5 100 MHz Pack de 5
15388768 228,6 mm 505-PS-9-5 100 MHz Pack de 5
15308798 178 mm 506-PP-7-5 200 MHz Pack de 5
15318798 203,2 mm 506-PP-8-5 200 MHz Pack de 5
15348798 228,6 mm 506-PP-9-5 200 MHz Pack de 5
15308818 178 mm 507-PP-7-5 300 MHz Pack de 5
15318818 203,2 mm 507-PP-8-5 300 MHz Pack de 5
15328818 228,6 mm 507-PP-9-5 300 MHz Pack de 5
15308878 178 mm 526-PP-7-5 350 MHz Pack de 5
31877406 178 mm 526-PP-7-5 350 MHz 5 pièces
15328878 203,2 mm 526-PP-8-5 350 MHz Pack de 5
15338878 228,6 mm 526-PP-9-5 350 MHz Pack de 5
15318918 178 mm 527-PP-7-5 400 MHz Pack de 5
15338918 203,2 mm 527-PP-8-5 400 MHz Pack de 5
15348918 228,6 mm 527-PP-9-5 400 MHz Pack de 5
15378968 178 mm 528-PP-7-5 500 MHz Pack de 5
15388968 203,2 mm 528-PP-8-5 500 MHz Pack de 5
15398968 228,6 mm 528-PP-9-5 500 MHz Pack de 5
15339008 178 mm 535-PP-7-5 600 MHz Pack de 5
15349008 203,2 mm 535-PP-8-5 600 MHz Pack de 5
15359008 228,6 mm 535-PP-9-5 600 MHz Pack de 5
15379028 178 mm 541-PP-7-5 800 MHz Pack de 5
15389028 203,2 mm 541-PP-8-5 800 MHz Pack de 5
15358738 178 mm 542-PP-7-5 1000 MHz Pack de 5
15368738 203,2 mm 542-PP-8-5 1000 MHz Pack de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Code produit 15358768 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 661000575
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pou
Fabriqué dans une usine à la pointe de la technologie ISO 9001:2008 USA installation utilisant un procédé unique de rétrécissement et de meulage de précision pour façonner la surface intérieure avec un facteur de remplissage maximal.
  • La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
  • Peut être utilisé en toute sécurité à des températures allant °jusqu'à 230 °C, et par paliers de 120 °C.
  • Classé en classe hydrolytique 1
  • Fabriqué en verre borosilicaté conforme aux exigences du verre de type 1 classe A. ASTM E438
  • Inspection à 100 % avec plusieurs contrôles NIST jauges traçables et contrôles optiques des défauts de surface
Spécification
Camber (Metric) 51 μm
Concentricity (Metric) 76 μm
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre (Type 1, Classe A)
Type de produit Tube RMN
Diamètre (métrique) externe 4,9635±0,0065 mm
Diamètre (métrique) interne 4,21±0,13 mm
Intensité de champ 100 MHz
Longueur (impériale) 7 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,38 mm
Modèle 505-PS-7-5