Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tubes RMN de précision à paroi fine
Code produit 15388968| Code produit | Longueur (métrique) | Modèle | Intensité de champ | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 15388968 | 203,2 mm | 528-PP-8-5 | 500 MHz | Pack de 5 |
| 15358768 | 178 mm | 505-PS-7-5 | 100 MHz | Pack de 5 |
| 15378768 | 203,2 mm | 505-PS-8-5 | 100 MHz | Pack de 5 |
| 15388768 | 228,6 mm | 505-PS-9-5 | 100 MHz | Pack de 5 |
| 15308798 | 178 mm | 506-PP-7-5 | 200 MHz | Pack de 5 |
| 15318798 | 203,2 mm | 506-PP-8-5 | 200 MHz | Pack de 5 |
| 15308818 | 178 mm | 507-PP-7-5 | 300 MHz | Pack de 5 |
| 15328818 | 228,6 mm | 507-PP-9-5 | 300 MHz | Pack de 5 |
| 31877406 | 178 mm | 526-PP-7-5 | 350 MHz | 5 pièces |
| 15328878 | 203,2 mm | 526-PP-8-5 | 350 MHz | Pack de 5 |
| 15318918 | 178 mm | 527-PP-7-5 | 400 MHz | Pack de 5 |
| 15338918 | 203,2 mm | 527-PP-8-5 | 400 MHz | Pack de 5 |
| 15348918 | 228,6 mm | 527-PP-9-5 | 400 MHz | Pack de 5 |
| 15378968 | 178 mm | 528-PP-7-5 | 500 MHz | Pack de 5 |
| 15398968 | 228,6 mm | 528-PP-9-5 | 500 MHz | Pack de 5 |
| 15339008 | 178 mm | 535-PP-7-5 | 600 MHz | Pack de 5 |
| 15349008 | 203,2 mm | 535-PP-8-5 | 600 MHz | Pack de 5 |
| 15359008 | 228,6 mm | 535-PP-9-5 | 600 MHz | Pack de 5 |
| 15379028 | 178 mm | 541-PP-7-5 | 800 MHz | Pack de 5 |
| 15389028 | 203,2 mm | 541-PP-8-5 | 800 MHz | Pack de 5 |
| 15358738 | 178 mm | 542-PP-7-5 | 1000 MHz | Pack de 5 |
-
125.00€
114.59€ / Pack de 5
Économisez 10.41€
8% de réduction
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Description
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pou
Fabriqué dans une usine à la pointe de la technologie ISO 9001:2008 USA installation utilisant un procédé unique de rétrécissement et de meulage de précision pour façonner la surface intérieure avec un facteur de remplissage maximal.
- La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
- Peut être utilisé en toute sécurité à des températures allant °jusqu'à 230 °C, et par paliers de 120 °C.
- Classé en classe hydrolytique 1
- Fabriqué en verre borosilicaté conforme aux exigences du verre de type 1 classe A. ASTM E438
- Inspection à 100 % avec plusieurs contrôles NIST jauges traçables et contrôles optiques des défauts de surface
Spécification
Spécification
| Camber (Metric) | 13 μm |
| Concentricity (Metric) | 25 μm |
| Longueur (métrique) | 203,2 mm |
| Matériau | Verre (Type 1, Classe A) |
| Type de produit | Tube RMN |
| Diamètre (métrique) externe | 4,9635±0,0065 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 4,2065±0,0065 mm |
| Intensité de champ | 500 MHz |
| Longueur (impériale) | 8 in |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 0,38 mm |
| Modèle | 528-PP-8-5 |
| Afficher plus Afficher moins |