Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tube RMN en quartz à paroi fine
Code produit 15389018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
507-PP-8QTZ-5
507-PP-9QTZ-5
528-PP-7QTZ-5
528-PP-8QTZ-5
528-PP-9QTZ-5
535-PP-7QTZ-5
535-PP-8QTZ-5
535-PP-9QTZ-5
Conditionnement:
Pack de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15389018 535-PP-7QTZ-5 Pack de 5
15338868 507-PP-8QTZ-5 Pack de 5
15358868 507-PP-9QTZ-5 Pack de 5
15338998 528-PP-7QTZ-5 Pack de 5
15348998 528-PP-8QTZ-5 Pack de 5
15358998 528-PP-9QTZ-5 Pack de 5
15399018 535-PP-8QTZ-5 Pack de 5
15309028 535-PP-9QTZ-5 Pack de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15389018 Fournisseur Wilmad-LabGlass™ Code fournisseur 666070575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00€
    378.38€ / Pack de 5
    Économisez 49.62€
    11% de réduction
Expédition estimée: 23-10-2026
Les tubes RMN de précision en quartz Wilmad présentent un taux d’expansion thermique extrêmement faible et une résistance à la traction élevée, ce qui les rendent 14 fois plus robustes pendant le processus de refroidissement ou de chauffage que les tubes
Fabriqué dans une usine à la pointe de la technologie ISO 9001:2008 USA installation utilisant un procédé unique de rétrécissement et de meulage de précision pour façonner la surface intérieure avec un facteur de remplissage maximal.
  • Le quartz naturel conserve un taux de transmission supérieur à 85 % (pour une épaisseur de 10 mm, en tenant compte des pertes par réflexion) au-delà de 265 nm, ce qui rend les tubes de quartz préférables pour les études de photochimie.
  • La moitié de la constante diélectrique du verre Pyrex (TM) permet d’améliorer le facteur de qualité
  • Une faible densité de bore, inférieure ou égale à 0,1 ppm, garantit un bruit de fond propre dans les études RMN du bore-11.
  • Une tolérance serrée sur les diamètres intérieur et extérieur, aussi faible que 0,0065 mm, permet Wilmad inserts
  • Pour optimiser le rapport signal/bruit, les tubes de quartz RMN de précision contiennent un minimum d'impuretés paramagnétiques susceptibles d'affecter le réglage du champ magnétique.
  • La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
  • Inspection à 100 % avec plusieurs contrôles NIST jauges traçables et contrôles optiques des défauts de surface
Spécification
Camber (Metric) 6 μm
Concentricity (Metric) 13 μm
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Quartz
Type de produit Tube à échantillons RMN haute précision
Diamètre (métrique) externe 4,936±0,0065 mm
Diamètre (métrique) interne 4,2065±0,0065 mm
Intensité de champ 600 MHz
Longueur (impériale) 7 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,38 mm
Modèle 535-PP-7QTZ-5