Learn More
Bel-Art™ Homogénéisateur pour microtubes ProCulture™ :pilons et tubes
Description
Résistant aux produits chimiques et à la chaleur, sans colorant
Les pilons et les microtubes appariés peuvent être utilisés avec un homogénéiseur ou un traitement manuel.
- Tolérances serrées, homogénéisation complète et broyage des matériaux
- Résistant aux produits chimiques et à la chaleur, sans colorant pour éliminer la lixiviation potentielle des métaux lourds dans les échantillons
- Fabriqué et conditionné en salle blanche de classe 10 000
- Certifié exempt de DNase, RNase et pyrogène
- En PC exempt de phtalate et d’ester de phtalate
- Disponible à l’unité ou conditionné en vrac
- Le manche cannelé unique permet un contrôle précis de l’homogénéisation des échantillons sensibles au cisaillement
- Compatibles avec la plupart des adaptateurs de mélangeur motorisés
- Fond du tube 25 % plus épais par rapport à la norme industrielle
- Surfaces dépolies sur les côtés et au niveau du bouchon pour l’étiquetage, bouchon à clipser étanche et dessus perforable
Spécification
Spécification
| Tension | 0/1 V |
| Volume d’échantillon (métrique) | 1,5 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Exempt de DNase | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | Système d’homogénéisation pour microtubes |
| Quantité d’emballage | 100/paquet |
| Type d’emballage | Conditionnement individuel |
| Exempt de RNase | Oui |
| Type de produit | Pilon |