Learn More
Belamcandol B (contient jusqu'à 20 % d'isomère trans), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Belamcandol B |
| CAS | 137786-94-8 |
| Formule moléculaire | C22H36O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 3-Methoxy-5-(10Z)-10-pentadecen-1-yl-phenol, (Z)-3-Methoxy-5-(10-pentadecenyl)phenol, 3-Methoxy-5-(10Z)-10-pentadecenylphenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-17-21(23)19-22(18-20)24-2/h6-7,17-19,23H,3-5,8-16H2,1-2H3/b7-6- |
| SMILES | CCCC\C=C/CCCCCCCCCc1cc(O)cc(OC)c1 |
| Nom IUPAC | 3-méthoxy-5-[(Z)-pentadéc-10-enyl]phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 332.52 |
| Poids de la formule | 332.2715 |