Learn More
Brady™ Clip de ceinture pour imprimantes M210 et M211
Code produit. 17673215
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17673215
Marque: Brady™ 170385
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Transportez en toute sécurité vos imprimantes d’étiquettes M210 ou M211 lorsque vous travaillez. Fixez-y l’imprimante avant de l’accrocher à votre ceinture à outils.
  • Permet un transport mains libres
  • Se fixe facilement à une ceinture ou à une ceinture à outils
  • Clip métallique en acier inoxydable haute résistance
  • Design profilé
Spécification
Type de produit Carrying Case
À utiliser avec (équipement) Imprimantes d’étiquettes Brady™ M210, M210-LAB et M211, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer
Largeur (impériale) 2,2 in
Largeur (métrique) 57 mm
Hauteur (impériale) 2,7 in
Hauteur (métrique) 69 mm
Profondeur (impériale) 0,4 in
Profondeur (métrique) 10 mm
Dimensions (L x l) 57.15 mm (W) x 68.58 mm (H) x 10.16 mm (D)
Capacité de couleur Black
Comprend Belt Clip
Modèle M21-BELTCLIP
Poids (métrique) 36,39 g
À utiliser avec (application) Transport de l’imprimante d’étiquettes
Quantité 1
Alternate Part Number M21-BELTCLIP