Learn More
Bemcentinib, MedChemExpress
Description
Bemcentinib (R428) is a potent and selective inhibitor of Axl with an IC50 of 14 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bemcentinib |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1037624-75-1 |
| Couleur | Pink |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C30H34N8 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | R428 BGB324 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (49.34 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Afficher plus |