Learn More
Bemétizide (1,0 mg/ml dans le DMSO), TRC
Code produit 30010933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010933 1 x 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30010933 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT99351X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bemetizide
CAS 1824-52-8
Formule moléculaire C15 H16 Cl N3 O4 S2
Quantité 1 x 1 mL
Synonyme 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(1-phenylethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(alpha-methylbenzyl)-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), Bemeticide, Bemetizide, Dehydrosanol, Diu 60, Su 7078
Formule InChI InChI=1S/C15H16ClN3O4S2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)15-18-12-7-11(16)13(24(17,20)21)8-14(12)25(22,23)19-15/h2-9,15,18-19H,1H3,(H2,17,20,21)
SMILES CC(C1Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N)c3ccccc3
Nom IUPAC 6-chloro-1,1-dioxo-3-(1-phényléthyle)-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiazine-7-sulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 401.89
Poids de la formule 401.0271
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bemetizide 1 mg/mL