Learn More
Benazepril hydrochloride, MedChemExpress
Description
Benazepril hydrochloride, an angiotensin converting enzyme inhibitor, which is a medication used to treat high blood pressure.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benazepril hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 86541-74-4 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H29ClN2O5 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonyme | CGS14824A |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (216.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (21.69 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |