Learn More
Benazéprilat, TRC
Code produit 30132871
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132871 5 mg 5mg
17944775 10 mg 10mg
17934625 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132871 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1197605MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86541-78-8
Formule moléculaire C22 H24 N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 396.44
Synonyme 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, (3S)-;1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, [S-(R*,R*)]-, Benazeprilat, Benazeprilate, CGS 14831, Benazepril Related Compound C (USP), Benazepril Hydrochloride Imp. C (EP)
Nom IUPAC (2S)-2-[[(3S)-1-(carboxyméthyl)-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazépine-3-yl]amino]-4-phénylbutanoïque
SMILES OC(=O)CN1C(=O)[C@H](CCc2ccccc12)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benazeprilat
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H24N2O5/c25-20(26)14-24-19-9-5-4-8-16(19)11-13-17(21(24)27)23-18(22(28)29)12-10-15-6-2-1-3-7-15/h1-9,17-18,23H,10-14H2,(H,25,26)(H,28,29)/t17-,18-/m0/s1
Poids de la formule 396.1685
Pourcentage de pureté >95%