Learn More
Kern Sohn Balance de table ECB
Code produit 17391563
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
10 kg
20 kg
50 kg
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
17391563 50 kg 1 pièce
17371563 10 kg 1 pièce
17381563 20 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17391563 Fournisseur Kern Sohn Code fournisseur ECB 50K2N
Expédition estimée: 28-09-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Battery operation, compact, and lightweight bench scale with recessed grips on the underside.
  • Grande mobilité : grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et plate et à un faible poids, poignées encastrées sous la balance, convient à des applications sur plusieurs sites
  • Plateau de pesée particulièrement grand
  • Affichage très rapide : valeurs de pesée stables en 2 s
  • Utilisation aisée et pratique à 2 touches
Spécification
Capacité 50 kg
Dimensions (L x l) de la plateforme 260 x 320 mm
Reproductibilité 20 g