Learn More
Kern Sohn Balance de table FKB
Code produit 17321643
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 kg
8 kg
15 kg
16 kg
30 kg
36 kg
65 kg
Précision affichage:
0,02 g
0,05 g
0,1 g
0,2 g
0,5 g
1 g
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Précision affichage unitSize
17321643 16 kg 0,05 g 1 pièce
17391633 15 kg 0,5 g 1 pièce
17331643 16 kg 0,1 g 1 pièce
17341643 30 kg 1 g 1 pièce
17361643 36 kg 0,1 g 1 pièce
17371643 36 kg 0,2 g 1 pièce
17381643 65 kg 0,2 g 1 pièce
17391643 65 kg 0,5 g 1 pièce
17301653 65 kg 1 g 1 pièce
17321653 6 kg 0,02 g 1 pièce
17331653 8 kg 0,05 g 1 pièce
17341653 8 kg 0,1 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17321643 Fournisseur Kern Sohn Code fournisseur FKB 16K0.05
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
High-resolution bench scale with large weighing range and robust stainless steel weighing plate.
  • Idéale pour les pesées ultra-précises en environnement industriel grâce à la résolution
  • Boîtier avec cuve de carter aluminium moulé sous pression robuste, garantit une assise stable, protège la technique de pesage et peut être utilisé quotidiennement sans problème
  • Particulièrement utile : ses larges plages de pesée et ses dimensions compactes permettent de peser très précisément de lourdes charges dans un espace restreint. Utile pour déterminer de très petits écarts de poids, par exemple gaz consommé, usure de pièces mécaniques, d‘échantillons de pierres, de minéraux, de druses, d‘argent etc.
  • Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d‘un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
  • Unité de pesée librement programmable, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, grammage g/m² (papier, tissu, tôle etc.) ou similaire
  • Housse d’utilisation transparente en série
Spécification
Capacité 16 kg
Précision affichage 0,05 g
Matériau Acier inoxydable